Learn More
Clorhidrato de levosalbutamol, Mikromol
Código de producto. 30459532
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30459532 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30459532 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3403.000250
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de levosalbutamol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levalbuterol hydrochloride
CAS 50293-90-8
Nombres de analitos o componentes Levalbuterol hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H21 N O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Levalbuterol Hydrochloride, (R)-Albuterol Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C13H21NO3.ClH/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;1H/t12-;/m0./s1
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CC(C)(C)NC[C@H](O)c1ccc(O)c(CO)c1
Nombre IUPAC 4-[(1R)-2-(terc-butilamino)-1-hidroxietil]-2-(hidroximetil)fenol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 275.77
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.1288 g/mol