Learn More
Napsilato de levopropoxifeno, LoGiCal
Código de producto. 30461566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461566 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461566 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3121.00
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levopropoxyphene Napsylate
CAS 55557-30-7
Nombres de analitos o componentes Levopropoxyphene Napsylate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H29 N O2 . C10 H8 O3 S . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Naphthalenesulfonic acid, compd. with [R-(R*,S*)]-3-(dimethylamino)-2-methyl-1-phenyl-1-(phenylmethyl)propyl propanoate (1:1), monohydrate (9CI), Benzeneethanol, α-[2-(dimethylamino)-1-methylethyl]-α-phenyl-, propanoate (ester), [R-(R*,S*)]-, 2-naphthalenesulfonate (salt), monohydrate (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C22H29NO2.C10H8O3S.H2O/c1-5-21(24)25-22(18(2)17-23(3)4,20-14-10-7-11-15-20)16-19-12-8-6-9-13-19;11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10;/h6-15,18H,5,16-17H2,1-4H3;1-7H,(H,11,12,13);1H2/t18-,22+;;/m0../s1
Tipo de solución Neat
SMILES O.CCC(=O)O[C@](Cc1ccccc1)([C@@H](C)CN(C)C)c2ccccc2.OS(=O)(=O)c3ccc4ccccc4c3
Nombre IUPAC [(2R,3S)-4-(dimetilamino)-3-metil-1,2-difenilbutan-2-il] propanoato; ácido naftaleno-2-sulfónico; hidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 565.72
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 565.2498 g/mol