Learn More
Levopride, TRC
Código de producto. 17983265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17983265 5 g 5 g
17954095 100 mg 100 miligramos
17942095 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17983265 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL3760005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23672-07-3
Fórmula molecular C15 H23 N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 341.43
Sinónimo 5-(Aminosulfonyl)-N-[[(2S)-1-ethyl-2-pyrrolidinyl]methyl]-2-methoxybenzamide, Benzamide, 5-(aminosulfonyl)-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-methoxy-, (S)-, o-Anisamide, N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-sulfamoyl-, (-)- (8CI), (-)-Sulpiride, L-Sulpiride, Lesuride, Levobren, Levopraid, Levosulpiride, S-(-)-Sulpiride, S-Sulpiride, l-Sulpiride, levopride, sulpid
Nombre IUPAC N-[[(2S)-1-etilpirrolidina-2-il]metil]-2-metaxi-5-sulfamoilbenzamida
SMILES CCN1CCC[C@H]1CNC(=O)c2cc(ccc2OC)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levosulpiride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23N3O4S/c1-3-18-8-4-5-11(18)10-17-15(19)13-9-12(23(16,20)21)6-7-14(13)22-2/h6-7,9,11H,3-5,8,10H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,16,20,21)/t11-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.1409
Porcentaje de pureza >95%