Learn More
Ácido Levopimárico, TRC
Código de producto. 30134217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134217 100 mg 100 miligramos
30004373 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134217 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL375910100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-54-9
Fórmula molecular C20 H30 O2
Peso molecular (g/mol) 302.45
Sinónimo 1-Phenanthrenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4a,4b,5,9,10,10a-decahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, [1R-(1α,4aβ,4bα,10aα)]-, Podocarpa-8(14),12-dien-15-oic acid, 13-isopropyl- (8CI), (1R,4aR,4bS,10aR)-1,2,3,4,4a,4b,5,9,10,10a-Decahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenecarboxylic acid, (-)-Levopimaric acid, 13-Isopropylpodocarpa-8(14),12-dien-15-oic acid, L-Pimaric acid, Levopimaric acid, NSC 4827, l-Pimaric acid, l-Sapietic acid, δ6,8(14)-Abietadienoic acid, β-Pimaric acid
Nombre IUPAC (1R,4aR,4bS,10aR)-1,4a-dimetil-7-propano-2-il-2,3,4,4b,5,9,10,10a-octahidrofenantreno-1-ácido carboxílico
SMILES CC(C)C1=CC[C@H]2C(=C1)CC[C@@H]3[C@]2(C)CCC[C@@]3(C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levopimaric Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H30O2/c1-13(2)14-6-8-16-15(12-14)7-9-17-19(16,3)10-5-11-20(17,4)18(21)22/h6,12-13,16-17H,5,7-11H2,1-4H3,(H,21,22)/t16-,17+,19+,20+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.2246