Learn More
Levonorgestrel EP Impureza H, Mikromol™
Descripción
Levonorgestrel EP Impureza H
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6beta-Hydroxylevonorgestrel |
| CAS | 55555-97-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 6beta-Hydroxylevonorgestrel |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H28 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 13-Ethyl-6β,17-dihydroxy-18,19-dinor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one (6β-Hydroxylevonorgestrel), Levonorgestrel Imp. H (EP), 13-Ethyl-6beta,17-dihydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-3-one, Levonorgestrel Imp. H (Pharmeuropa), 6beta-Hydroxylevonorgestrel, Levonorgestrel Impurity H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28O3/c1-3-20-9-7-15-14-6-5-13(22)11-17(14)19(23)12-16(15)18(20)8-10-21(20,24)4-2/h2,11,14-16,18-19,23-24H,3,5-10,12H2,1H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20+,21+/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@@H](O)C4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| Nombre IUPAC | (6R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-etil-17-etinil-6,17-dihidroxi-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Mostrar más |