Learn More
Thermo Scientific Chemicals Levonorgestrel, 98 %
Código de producto. 15567049 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15567049 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15567049 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 461100010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levonorgestrel
CAS 797-63-7
Punto de fusión 232.0°C to 239.0°C
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C21H28O2
Cantidad 1 g
Sinónimo levonorgestrel, norgestrel, d-norgestrel, --norgestrel, levonova, microval, postinor, mirena, plan b, jadelle
Clave InChI WWYNJERNGUHSAO-XUDSTZEESA-N
SMILES CCC12CCC3C(C1CCC2(C#C)O)CCC4=CC(=O)CCC34
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-etil-17-etilinil-17-hidroxi-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
Peso molecular (g/mol) 312.45
PubChem CID 13109
ChEBI CHEBI:6443
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.45
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Levonorgestrel
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.