Learn More
Clorhidrato de levomoprolol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Levomoprolol |
| CAS | 77164-20-6 |
| Fórmula molecular | C13 H21 N O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (S)-1-(2-Methoxyphenoxy)-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol, (2S)-1-(2-Methoxyphenoxy)-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol, (-)-Moprolol, Levotensin, l-Moprolol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H21NO3/c1-10(2)14-8-11(15)9-17-13-7-5-4-6-12(13)16-3/h4-7,10-11,14-15H,8-9H2,1-3H3/t11-/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccccc1OC[C@@H](O)CNC(C)C |
| Nombre IUPAC | (2S)-1-(isopropilamino)-3-(2-metoxifenoxi)propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 239.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.1521 |