Learn More
Sulfóxido de levomepromazina, LoGiCal
Código de producto. 30458265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458265 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458265 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0019.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levomepromazine S-Oxide
CAS 7606-29-3
Nombres de analitos o componentes Levomepromazine S-Oxide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H24 N2 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Levomepromazine Maleate Imp. B (EP), Levomepromazine Imp. B (EP), 10-[(2R)-3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]-2-methoxy-10H-phenothiazine 5-Oxide, Levomepromazine S-Oxide, Levomepromazine Sulphoxide, (betaR)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide, (-)-10-[3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]-2-methoxyphenothiazine 5-oxide, Levomepromazine 5-sulfoxide, Levomepromazine sulfoxide, Levopromazine sulfoxide, Methotrimeprazine 5-sulfoxide, Methotrimeprazine sulfoxide, Levomepromazine Maleate Impurity B, Levomepromazine Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N2O2S/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)24(22)19-10-9-15(23-4)11-17(19)21/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3/t14-,24?/m1/s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES COc1ccc2c(c1)N(C[C@H](C)CN(C)C)c3ccccc3S2=O
Nombre IUPAC (2R)-3-(2-metoxi-5-oxofenotiazin-10-il)-N,N,2-trimetilpropan-1-amina
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 344.47
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 344,1558 g/mol