Learn More
Sulfóxido de levomepromazina 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Código de producto. 30460943
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460943 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30460943 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0019.0101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Sulfóxido de levomepromazina 1,0 mg/ml en metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levomepromazine S-Oxide
CAS 7606-29-3
Nombres de analitos o componentes Levomepromazine S-Oxide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H24 N2 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Levomepromazine Maleate Imp. B (EP), Levomepromazine Imp. B (EP), 10-[(2 R)-3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]-2-methoxy-10 H-phenothiazine 5-Oxide, Levomepromazine S-Oxide, Levomepromazine Sulphoxide, (betaR)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10 H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide, (betaR)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10 H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide, (betaR)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10 H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide, (betaR)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10 H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide, (betaR)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10 H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide, (betaR)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10 H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide, (betaR)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10 H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide, (betaR)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10 H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide, (betaR)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10 H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide
Fórmula InChI InChI=1 S/C19H24N2O2S/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)24(22)19-10-9-15(23-4)11-17(19)21/h5-11,14 H,12-13H2,1-4H3/t14-,24?/m1/s1
SMILES COc1ccc2c(c1)N(C[C@H](C)CN(C)C)c3ccccc3S2=O
Nombre IUPAC (2 R)-3-(2-metoxi-5-oxofenotiazin-10-il)-N,N,2-trimetilpropan-1-amina
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Medicina legal
Peso molecular (g/mol) 344.47
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 344,1558 g/mol