Learn More
Clorhidrato de sulfona de levomepromazina, Mikromol™
Código de producto. 30052154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052154 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052154 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0019.090025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de sulfona de levomepromazina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levomepromazine Sulphone Hydrochloride
CAS 60119-90-6
Nombres de analitos o componentes Levomepromazine Sulphone Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H24 N2 O3 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Levomepromazine Sulphone Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N2O3S.ClH/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)25(22,23)19-10-9-15(24-4)11-17(19)21;/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3;1H/t14-;/m1./s1
SMILES Cl.COc1ccc2c(c1)N(C[C@H](C)CN(C)C)c3ccccc3S2(=O)=O
Nombre IUPAC (2R)-3-(2-metoxi-5,5-dioxofenotiazin-10-il)-N,N,2-trimetilpropan-1-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 396.93
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.1274 g/mol