Learn More
N-óxido de sulfona de levomepromazina (N,S,S-trióxido de levomepromazina), Mikromol™
Código de producto. 17920606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17920606 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17920606 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0019.110025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de sulfona de levomepromazina (N,S,S-trióxido de levomepromazina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levomepromazine Sulfone N-Oxide
CAS 2724689-26-1
Nombres de analitos o componentes Levomepromazine Sulfone N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H24 N2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Levomepromazine Sulfone N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N2O4S/c1-14(13-21(2,3)22)12-20-16-7-5-6-8-18(16)26(23,24)19-10-9-15(25-4)11-17(19)20/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3/t14-/m0/s1
SMILES COc1ccc2c(c1)N(C[C@H](C)C[N+](C)(C)[O-])c3ccccc3S2(=O)=O
Nombre IUPAC Óxido de (2S)-3-(2-metoxi-5,5-dioxofenotiazin-10-il)-N,N,2-trimetilpropan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 376.47
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.1457 g/mol