Learn More
Maleato de levomepromazina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30462491
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30462491 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30462491 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0019.0001
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Maleato de levomepromazina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levomepromazine Maleate
CAS 7104-38-3
Nombres de analitos o componentes Levomepromazine Maleate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H24 N2 O S . C4 H4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Levomepromazine Maleate
Fórmula InChI InChI=1 S/C19H24N2OS.C4H4O4/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)23-19-10-9-15(22-4)11-17(19)21;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-11,14 H,12-13H2,1-4H3;1-2 H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-;/m1./s1
SMILES COc1ccc2Sc3ccccc3N(C[C@H](C)CN(C)C)c2c1.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (Z)-but-2-enedioico;(2 R)-3-(2-metoxifenotiazin-10-il)-N,N,2-trimetilpropan-1-amina
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 444.54
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.1719 g/mol