Learn More
Clorhidrato de levomepromazina, LoGiCal
Código de producto. 30460553
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460553 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460553 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0266.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levomepromazine hydrochloride
CAS 1236-99-3
Nombres de analitos o componentes Levomepromazine hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H24 N2 O S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Levomepromazine Hydrochloride, (betaR)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10H-phenothiazine-10-propanamine monohydrochloride, (R)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10H-phenothiazine-10-propanamine monohydrochloride, (-)-10-[3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]-2-methoxyphenothiazine monohydrochloride, (-)-Methotrimeprazine hydrochloride, Levomepromazine hydrochloride, Levomepromazinium chloride, Levopromazine hydrochloride, Methotrimeprazine hydrochloride, Neurocil
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N2OS.ClH/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)23-19-10-9-15(22-4)11-17(19)21;/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3;1H/t14-;/m1./s1
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.COc1ccc2Sc3ccccc3N(C[C@H](C)CN(C)C)c2c1
Nombre IUPAC (2R)-3-(2-metoxifenotiazin-10-il)-N,N,2-trimetilpropan-1-amina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 364.93
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.1376 g/mol