Learn More
(±)-Levomepromazine-d6, MedChemExpress
Código de producto. 16461819
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16461819 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16461819 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19489S
MedChemExpress (±)-Levomepromazine D6 ((±)-Methotrimeprazine D6) is the deuterium labeled Methotrimeprazine, which is a D3 dopamine and Histamine H1 receptor antagonist.
(±)-Levomepromazine D6 ((±)-Methotrimeprazine D6) is the deuterium labeled Methotrimeprazine, which is a D3 dopamine and Histamine H1 receptor antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Levomepromazine-d6
CAS 1189805-51-3
Notas de grado de pureza Research
Forma física Sólido
Fórmula molecular C19H18D6N2OS
Color Off-White
Sinónimo (±)-Methotrimeprazine-d6 dl-Methotrimeprazine-d6
SMILES C1C=C2SC3=CC=C(OC)C=C3N(CC(CN(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C)C2=CC=1
Peso molecular (g/mol) 334.51
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.51
Porcentaje de pureza 98.0%