Learn More
Levomentol, Mikromol™
Descripción
Levomentol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-Menthol |
| CAS | 2216-51-5 |
| Nombres de analitos o componentes | (-)-Menthol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C10 H20 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Levomenthol, (-)-Menthol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | (1R,2S,5R)-5-metil-2-propan-2-ilciclohexano-1-ol |
| Mostrar más |