Learn More
Levomenol, TRC
Código de producto. 30136967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136967 1 g 1 g
30132398 5 g 5 g
17988884 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136967 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL3758001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23089-26-1
Fórmula molecular C15 H26 O
Peso molecular (g/mol) 222.37
Sinónimo Levomenol, (-)-α-Bisabolol, 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-penten-1-yl)-, (αS,1S)-, 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-pentenyl)-, (αS,1S)- (9CI), 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-pentenyl)-, [S-(R*,R*)]-, 5-Hepten-2-ol, 6-methyl-2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)-, (-)- (8CI), (αS,1S)-α,4-Dimethyl-α-(4-methyl-3-penten-1-yl)-3-cyclohexene-1-methanol, (-)-(1'S,2S)-α-Bisabolol, (-)-(4S,8S)-α-Bisabolol, Kamillosan, l-α-Bisabolol, α-Bisabolol, (-)-, α-(-)-Bisabolol
Nombre IUPAC (2S)-6-metil-2-[(1S)-4-metilciclohex-3-en-1-il]hept-5-en-2-ol
SMILES CC(=CCC[C@](C)(O)[C@H]1CCC(=CC1)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-(-)-Bisabolol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.1984