Learn More
Levomenol 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322481
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30322481 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30322481 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14629745ME100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-(-)-Bisabolol
CAS 23089-26-1
Nombres de analitos o componentes alpha-(-)-Bisabolol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H26 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Levomenol, (-)-α-Bisabolol
Fórmula InChI InChI=1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1
SMILES CC(=CCC[C@](C)(O)[C@H]1CCC(=CC1)C)C
Nombre IUPAC (2S)-6-metil-2-[(1S)-4-metilciclohex-3-en-1-il]hept-5-en-2-ol
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 222.37
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.1984 g/mol