Learn More
Ácido levomefólico, TRC
Código de producto. 30008029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008029 50 mg 50 miligramos
30008215 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008029 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL37573050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31690-09-2
Fórmula molecular C20 H25 N7 O6
Peso molecular (g/mol) 459.46
Sinónimo Glutamic acid, N-[p-[[(2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4-hydroxy-5-methyl-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-, L-(-)- (8CI), L-Glutamic acid, N-[4-[[(2-amino-1,4,5,6,7,8-hexahydro-5-methyl-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-, (S)-, L-Glutamic acid, N-[4-[[[(6S)-2-amino-1,4,5,6,7,8-hexahydro-5-methyl-4-oxo-6-pteridinyl]methyl]amino]benzoyl]- (9CI), N-[4-[[[(6S)-2-Amino-3,4,5,6,7,8-hexahydro-5-methyl-4-oxo-6-pteridinyl]methyl]amino]benzoyl]-L-glutamic acid, (6S)-5-Methyltetrahydrofolic acid, 5-Methyl-(6S)-tetrahydrofolic acid, L-Methylfolate, LMSR, l-N5-Methyl-L-tetrahydrofolic acid, L-Glutamic acid, N-[4-[[[(6S)-2-amino-3,4,5,6,7,8-hexahydro-5-methyl-4-oxo-6-pteridinyl]methyl]amino]benzoyl]-, Levomefolic acid
Nombre IUPAC (2S)-2-[[4-[[(6S)-2-amino-5-metil-4-oxo-1,6,7,8-tetrahidropteridina-6-il]metilamino]benzoil]amino]pentanedioico
SMILES CN1[C@@H](CNc2ccc(cc2)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)CNC3=C1C(=O)N=C(N)N3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levomefolic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25N7O6/c1-27-12(9-23-16-15(27)18(31)26-20(21)25-16)8-22-11-4-2-10(3-5-11)17(30)24-13(19(32)33)6-7-14(28)29/h2-5,12-13,22H,6-9H2,1H3,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H4,21,23,25,26,31)/t12-,13-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 459.1866