Learn More
Levomefolic acid, MedChemExpress
Descripción
Levomefolic acid (5-MTHF) is an orally active, brain-penetrant natural active form of folic acid and is one of the most widely used folic acid food supplements.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Levomefolic acid |
| Forma física | Solid |
| CAS | 31690-09-2 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H25N7O6 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | 5-MTHF |
| Información de solubilidad | H2O : 5 mg/mL (10.88 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.18 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |