Learn More
Ácido levomefólico-13C,d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Levomefolic acid N-methyl-13C,d3 |
| CAS | 1356019-94-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | 13C C19 2H3 H22 N7 O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-[4-[[[(6S)-2-Amino-3,4,5,6,7,8-hexahydro-5-(methyl-13C,d3)-4-oxo-6-pteridinyl]methyl]amino]benzoyl]-L-glutamic acid, (6S)-5-(Methyl-13C,d3)tetrahydrofolic acid, 5-(Methyl-13C,d3)-(6S)-tetrahydrofolic acid, L-Methylfolate-13C,d3, Levomefolic acid-13C,d3, Levomefolic acid (N-methyl-13C,d3), l-N5-(Methyl-13C,d3)-L-tetrahydrofolic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H25N7O6/c1-27-12(9-23-16-15(27)18(31)26-20(21)25-16)8-22-11-4-2-10(3-5-11)17(30)24-13(19(32)33)6-7-14(28)29/h2-5,12-13,22H,6-9H2,1H3,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H4,21,23,25,26,31)/t12-,13-/m0/s1/i1+1D3 |
| SMILES | [2H][13C]([2H])([2H])N1[C@@H](CNc2ccc(cc2)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)CNC3=C1C(=O)N=C(N)N3 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[[4-[[(6S)-2-amino-4-oxo-5-(trideuterio(1^{13}C)metil)-1,6,7,8-tetrahidropteridin-6-il]metilamino]benzoil]amino]pentanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 463.47 |
| Mostrar más |