Learn More
Levomefolato de calcio, TRC
Código de producto. 30010996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010996 1 g 1 g
30005466 250 mg 250 miligramos
17958884 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010996 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL3757201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151533-22-1
Fórmula molecular C20 H25 N7 O6 . Ca
Peso molecular (g/mol) 497.52
Sinónimo L-Glutamic acid, N-[4-[[[(6S)-2-amino-3,4,5,6,7,8-hexahydro-5-methyl-4-oxo-6-pteridinyl]methyl]amino]benzoyl]-, calcium salt (1:1), L-Glutamic acid, N-[4-[[(2-amino-1,4,5,6,7,8-hexahydro-5-methyl-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-, calcium salt (1:1), (S)-, L-Glutamic acid, N-[4-[[[(6S)-2-amino-1,4,5,6,7,8-hexahydro-5-methyl-4-oxo-6-pteridinyl]methyl]amino]benzoyl]-, calcium salt (1:1) (9CI), (6S)-5-Methyltetrahydrofolate calcium salt, Bodyfolin, Calcium (6S)-5-methyl-tetrahydrofolate, Deplin, L-Methylfolate calcium salt, LMCA, Levomefolate calcium, Metafolin, Nutrifolin, Levomefolic acid calcium salt
Nombre IUPAC calcio; (2S)-2-[[4-[[(6S)-2-amino-5-metil-4-oxo-3,6,7,8-tetrahidropteridina-6-il]metilamino]benzoil]amino]pentanedioato
SMILES CN1[C@H](CNC2=C1C(=O)NC(=N2)N)CNC3=CC=C(C=C3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Ca+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl folate calcium salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25N7O6.Ca/c1-27-12(9-23-16-15(27)18(31)26-20(21)25-16)8-22-11-4-2-10(3-5-11)17(30)24-13(19(32)33)6-7-14(28)29;/h2-5,12-13,22H,6-9H2,1H3,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H4,21,23,25,26,31);/q;+2/p-2/t12-,13-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 497.1336
Porcentaje de pureza >95%