Learn More
Levomefolate calcium, MedChemExpress
Código de producto. 16467318
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467318 10 mg 10 miligramos
16403337 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16467318 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17383
MedChemExpress Levomefolate calcium is an artificial form of folate.
Levomefolate calcium is an artificial form of folate.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levomefolate calcium
Forma física Powder
CAS 151533-22-1
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H23CaN7O6
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad H2O : 4.4 mg/mL (8.84 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C([O-])CC[C@@H](C([O-])=O)NC(C1=CC=C(NC[C@@H]2N(C)C3=C(N=C(N)NC3=O)NC2)C=C1)=O.[Ca+2]
Peso molecular (g/mol) 497.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 497.52
Porcentaje de pureza 97.11%