Learn More
Levoleucovorin Calcium, MedChemExpress
Código de producto. 16496266
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 g
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496266 100 mg 100 miligramos
16491369 1 g 1 g
16451686 500 mg 500 miligramos
16410206 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496266 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13667
MedChemExpress Levoleucovorin calcium is the calcium salt of Levoleucovorin, which is the enantiomerically active form of folinic acid.
Levoleucovorin calcium is the calcium salt of Levoleucovorin, which is the enantiomerically active form of folinic acid.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levoleucovorin Calcium
Forma física Solid
CAS 80433-71-2
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H21CaN7O7
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Calcium levofolinate CL307782
Información de solubilidad H2O : 10 mg/mL (19.55 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C1C2=C(NC[C@H](CNC3=CC=C(C(N[C@H](C([O-])=O)CCC([O-])=O)=O)C=C3)N2C=O)NC(N)=N1.[Ca+2]
Peso molecular (g/mol) 511.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 511.5
Porcentaje de pureza 99.52%