Learn More
Levoglucosenona, TRC
Código de producto. 30138526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138526 500 mg 500 miligramos
30004157 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138526 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL375000500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37112-31-5
Fórmula molecular C6 H6 O3
Peso molecular (g/mol) 126.11
Nombre IUPAC (1S,5R)-6,8-dioxabiciclo[3.2.1]oct-2-en-4-uno
SMILES O=C1C=C[C@H]2CO[C@@H]1O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levoglucosenone
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O3/c7-5-2-1-4-3-8-6(5)9-4/h1-2,4,6H,3H2/t4-,6+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0317