Learn More
Lévofloxacina éster de difluoroborilo de ácido Q, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Levofloxacin Q-Acid Difluoroboryl Ester |
| CAS | 129306-33-8 |
| Fórmula molecular | C13H8BF4NO4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (3S)-9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid Difluoroboryl Ester, (3S)-6-[[(Difluoroboryl)oxy]carbonyl]-9,10-difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-7-one, (S)-6-[[(Difluoroboryl)oxy]carbonyl]-9,10-difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-Benzoxazin-7-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H8BF4NO4/c1-5-4-22-12-9(16)8(15)2-6-10(12)19(5)3-7(11(6)20)13(21)23-14(17)18/h2-3,5H,4H2,1H3/t5-/m0/s1 |
| SMILES | O=C1C2=CC(F)=C(F)C3=C2N([C@H](CO3)C)C=C1C(OB(F)F)=O |
| Nombre IUPAC | (S)-6-(((difluoroboraneyl)oxi)carbonilo)-9,10-difluoro-3-metil-2,3-dihidro-7H-[1,4]oxazino[2,3,4-ij]quinolina-7-one |
| Peso molecular (g/mol) | 329.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 329.05 |