Learn More
Levofloxacin, MedChemExpress
Código de producto. 16488236
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488236 100 mg 100 miligramos
16480878 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16488236 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0330
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Levofloxacin ((-)-Ofloxacin) is an orally active antibiotic and is active against both Gram-positive and Gram-negative bacteria. Levofloxacin inhibits the DNA gyrase and topoisomerase IV. Levofloxacin can be used for chronic periodontitis, airway inflammation and BK Viremia research. Levofloxacin shows anti-orthopoxvirus activity.
Levofloxacin ((-)-Ofloxacin) is an orally active antibiotic and is active against both Gram-positive and Gram-negative bacteria. Levofloxacin inhibits the DNA gyrase and topoisomerase IV. Levofloxacin can be used for chronic periodontitis, airway inflammation and BK Viremia research. Levofloxacin shows anti-orthopoxvirus activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levofloxacin
Forma física Powder
CAS 100986-85-4
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H20FN3O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo (-)-Ofloxacin
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (138.36 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 10 mg/mL (27.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(C1=O)=CN2[C@@H](C)COC3=C(N4CCN(C)CC4)C(F)=CC1=C23)O
Peso molecular (g/mol) 361.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.37
Porcentaje de pureza 98.76%