Learn More
Levofloxacin hydrate, MedChemExpress
Descripción
Levofloxacin hydrate (Levofloxacin hemihydrate) is an orally active antibiotic and is active against both Gram-positive and Gram-negative bacteria. Levofloxacin hydrate inhibits the DNA gyrase and topoisomerase IV. Levofloxacin hydrate can be used for chronic periodontitis, airway inflammation and BK Viremia research.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Levofloxacin hydrate |
| Forma física | Powder |
| CAS | 138199-71-0 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H20FN3O4.1/2H2O |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Sinónimo | Levofloxacin hemihydrate |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 50 mg/mL (135.00 mM) ∣DMSO : 8.33 mg/mL (22.49 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |