Learn More
Levofloxacina Hemihidrato, TRC
Código de producto. 30138241
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138241 1 g 1 g
30132498 5 g 5 g
17951565 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138241 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL3600001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138199-71-0
Fórmula molecular 2 C18 H20 F N3 O4 . H2 O
Peso molecular (g/mol) 740.75
Sinónimo 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-, hydrate (2:1), (3S)-, 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-, hydrate (2:1), (S)-, Dynaquin, Leeflox, Levofloxacin, Levofloxacin hydrate
Nombre IUPAC rac-(2S)-7-fluoro-2-metil-6-(4-metilpiperazina-1-il)-10-oxo-4-oxa-1-azatriciclo[7.3.1.0^{5,13}]trideca-5(13),6,8,11-tetraeno-11-ácido carboxílico; hidratar
SMILES O.C[C@H]1COc2c(N3CCN(C)CC3)c(F)cc4C(=O)C(=CN1c24)C(=O)O.C[C@H]5COc6c(N7CCN(C)CC7)c(F)cc8C(=O)C(=CN5c68)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levofloxacin Hemihydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C18H20FN3O4.H2O/c2*1-10-9-26-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-22(10)14)7-13(19)15(17)21-5-3-20(2)4-6-21;/h2*7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25);1H2/t2*10-;/m00./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 740.2981
Porcentaje de pureza >95%