Learn More
Éster etílico de levofloxacino, Mikromol™
Descripción
Éster etílico de levofloxacino
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Levofloxacin Ethyl Ester |
| CAS | 177472-30-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Levofloxacin Ethyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H24 F N3 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (3S)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid ethyl ester, 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-, ethyl ester, (S)-, Levofloxacin Related Compound C, Levofloxacin Hemihydrate Impurity H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H24FN3O4/c1-4-27-20(26)14-10-24-12(2)11-28-19-16(24)13(18(14)25)9-15(21)17(19)23-7-5-22(3)6-8-23/h9-10,12H,4-8,11H2,1-3H3/t12-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=CN2[C@@H](C)COc3c(N4CCN(C)CC4)c(F)cc(C1=O)c23 |
| Nombre IUPAC | Éster etílico del ácido (3S)-9-fluoro-2,3-dihidro-3-metil-10-(4-metil-1-piperazinil)-7-oxo-7H-pirido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazina-6-carboxílico |
| Mostrar más |