Learn More
Levodropropizina, LoGiCal
Código de producto. 30462428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462428 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462428 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1246.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-Dropropizine
CAS 99291-25-5
Nombres de analitos o componentes (S)-(-)-Dropropizine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13H20N2O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Levodropropizine, (2S)-3-(4-Phenylpiperazin-1-yl)propane-1,2-diol
Tipo de solución Neat
SMILES OC[C@@H](O)CN1CCN(CC1)c2ccccc2
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 236.31