Learn More
Levodopa, Mikromol™
Descripción
Levodopa
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Levodopa |
| CAS | 59-92-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Levodopa |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C9 H11 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Levodopa |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-3-(3,4-dihidroxifenil)propanoico |
| Mostrar más |