Learn More
Levodopa, LoGiCal
Código de producto. 30464161
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464161 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464161 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0262.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levodopa
CAS 59-92-7
Nombres de analitos o componentes Levodopa
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H11 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Levodopa
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES N[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(3,4-dihidroxifenil)propanoico
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 197.19
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 197,0688 g/mol