Learn More
Éster isopropílico de levodopa, Mikromol™
Código de producto. 30462146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462146 4 x 25 mg 100 miligramos
30050794 100 mg 100 miligramos
30050495 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462146 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0262.2000254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster isopropílico de levodopa, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-DOPA Isopropyl Ester
CAS 110301-07-0
Nombres de analitos o componentes L-DOPA Isopropyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H17 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo L-Tyrosine, 3-hydroxy-, 1-methylethyl ester, L-DOPA isopropyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17NO4/c1-7(2)17-12(16)9(13)5-8-3-4-10(14)11(15)6-8/h3-4,6-7,9,14-15H,5,13H2,1-2H3/t9-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)OC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)c(O)c1
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(3,4-dihidroxifenil)propanoato de propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 239.27
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.1158 g/mol