Learn More
Éster etílico de levocetirizina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Levocetirizine Ethyl Ester |
| CAS | 1116338-10-3 |
| Fórmula molecular | C23 H29 Cl N2 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-[2-[4-[(R)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]acetic acid ethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H29ClN2O3/c1-2-29-22(27)18-28-17-16-25-12-14-26(15-13-25)23(19-6-4-3-5-7-19)20-8-10-21(24)11-9-20/h3-11,23H,2,12-18H2,1H3/t23-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)COCCN1CCN(CC1)[C@H](c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-[4-[(R)-(4-clorofenil)-fenilmetil]piperazin-1-il]etoxi]acetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 416.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 416.1867 |