Learn More
Éster etílico de levocetirizina, Mikromol
Código de producto. 30463196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30463196 100 mg
1 options
Código de producto. 30463196 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1035.04
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster etílico de levocetirizina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levocetirizine Ethyl Ester
CAS 1116338-10-3
Nombres de analitos o componentes Levocetirizine Ethyl Ester
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C23 H29 Cl N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-[2-[4-[(R)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]acetic acid ethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C23H29ClN2O3/c1-2-29-22(27)18-28-17-16-25-12-14-26(15-13-25)23(19-6-4-3-5-7-19)20-8-10-21(24)11-9-20/h3-11,23H,2,12-18H2,1H3/t23-/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CCOC(=O)COCCN1CCN(CC1)[C@H](c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Nombre IUPAC 2-[2-[4-[(R)-(4-clorofenil)-fenilmetil]piperazin-1-il]etoxi]acetato de etilo
Peso molecular (g/mol) 416.94
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.1867 g/mol