Learn More
Diclorhidrato de levocetirizina, Mikromol™
Descripción
Diclorhidrato de levocetirizina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Levocetirizine Dihydrochloride |
| CAS | 130018-87-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Levocetirizine Dihydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H25 Cl N2 O3 . 2 Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Levocetirizine Dihydrochloride, Acetic acid, 2-[2-[4-[(R)-(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, hydrochloride (1:2), Acetic acid, [2-[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride, (R)-, Acetic acid, [2-[4-[(R)-(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (9CI), (R)-(-)-Cetirizine hydrochloride, (R)-Cetirizine dihydrochloride, Allear, Allercet, Levocetirizine dihydrochloride, Lezyncet, UCB 28556, Xusal, Xyzal, Xyzall |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H/t21-;;/m1../s1 |
| SMILES | Cl.Cl.OC(=O)COCCN1CCN(CC1)[C@H](c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-[2-[4-[(R)-(4-clorofenil)-fenilmetil]piperazin-1-il]etoxi]acético; diclorhidrato |
| Mostrar más |