Learn More
Diclorhidrato de levocetirizina, LoGiCal
Código de producto. 30462072
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462072 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462072 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1035.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levocetirizine Dihydrochloride
CAS 130018-87-0
Nombres de analitos o componentes Levocetirizine Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H25 Cl N2 O3 . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Levocetirizine Dihydrochloride, Acetic acid, 2-[2-[4-[(R)-(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, hydrochloride (1:2), Acetic acid, [2-[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride, (R)-, Acetic acid, [2-[4-[(R)-(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (9CI), (R)-(-)-Cetirizine hydrochloride, (R)-Cetirizine dihydrochloride, Allear, Allercet, Levocetirizine dihydrochloride, Lezyncet, UCB 28556, Xusal, Xyzal, Xyzall
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H/t21-;;/m1../s1
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Cl.OC(=O)COCCN1CCN(CC1)[C@H](c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Nombre IUPAC ácido 2-[2-[4-[(R)-(4-clorofenil)-fenilmetil]piperazin-1-il]etoxi]acético; diclorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 461.81
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.1087 g/mol