Learn More
Levocarnitine propionate hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16474507
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474507 50 mg 50 miligramos
16418526 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16474507 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0932
MedChemExpress Levocarnitine propionate hydrochloride (L-Propionylcarnitine chloride; ST-261) is used to treat the deterioration of renal function, congestive heart failure, intermittent claudication, and other diseases.
Levocarnitine propionate hydrochloride (L-Propionylcarnitine chloride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levocarnitine propionate hydrochloride
CAS 119793-66-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H20ClNO4
Cantidad 50 mg
Sinónimo L-Propionylcarnitine chloride ST-261
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (985.34 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 60 mg/mL (236.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCC(O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C)=O.[Cl-]
Peso molecular (g/mol) 253.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.72
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid