Learn More
levocarnitina, Mikromol™
Descripción
Levocarnitina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Carnitine |
| CAS | 541-15-1 |
| Nombres de analitos o componentes | L-Carnitine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H15 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Levocarnitine, (3R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate, 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (2R)-, 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, hydroxide, inner salt, (R)-, Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, hydroxide, inner salt, L- (8CI), (-)-Carnitine, (-)-L-Carnitine, (R)-Carnitine, 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (R)-, Aminocarnifarm, Carniking, Carniking 50, Carnil, Carnilean, Carnipass, Carnipass 20, Carnitene, Carnitine, Carnitine, (-)-, Carnitor, Carnivit, Coaxel, L-(-)-Carnitine, L-Carnipure, L-Carnitine, Natrulon RC, ST 198, Vitamin BT, l-Carnitine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1 |
| SMILES | C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | (3R)-3-hidroxi-4-(trimetilazaniomil)butanoato |
| Mostrar más |