Learn More
Clorhidrato de levobunolol, TRC
Código de producto. 30134479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134479 1 g 1 g
30134173 250 mg 250 miligramos
30011118 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134479 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL3350001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27912-14-7
Fórmula molecular C17 H25 N O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 327.85
Sinónimo Levobunolol Hydrochloride, 1(2H)-Naphthalenone, 5-[(2S)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-, hydrochloride (1:1), 1(2H)-Naphthalenone, 5-[(2S)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-, hydrochloride (9CI), 1(2H)-Naphthalenone, 5-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-, hydrochloride, (-)- (8CI), 1(2H)-Naphthalenone, 5-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-, hydrochloride, (S)-, AG 901, Betagan, Gotensin, Levobunolol hydrochloride, Vitagan, W 7000A, l-Bunolol hydrochloride
Nombre IUPAC 5-[(2S)-3-(tert-butilamino)-2-hidroxipropoxi]-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-uno; Cloruro
SMILES Cl.CC(C)(C)NC[C@H](O)COc1cccc2C(=O)CCCc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levobunolol, Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H25NO3.ClH/c1-17(2,3)18-10-12(19)11-21-16-9-5-6-13-14(16)7-4-8-15(13)20;/h5-6,9,12,18-19H,4,7-8,10-11H2,1-3H3;1H/t12-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.1601
Porcentaje de pureza >95%