Learn More
Clorhidrato de levobunolol, TRC
Código de producto. 30134173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134173 250 mg 250 miligramos
30134479 1 g 1 g
30011118 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134173 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL335000250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27912-14-7
Fórmula molecular C17 H25 N O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 327.85
Sinónimo Levobunolol Hydrochloride, 1(2H)-Naphthalenone, 5-[(2S)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-, hydrochloride (1:1), 1(2H)-Naphthalenone, 5-[(2S)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-, hydrochloride (9CI), 1(2H)-Naphthalenone, 5-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-, hydrochloride, (-)- (8CI), 1(2H)-Naphthalenone, 5-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-, hydrochloride, (S)-, AG 901, Betagan, Gotensin, Levobunolol hydrochloride, Vitagan, W 7000A, l-Bunolol hydrochloride
Nombre IUPAC 5-[(2S)-3-(tert-butilamino)-2-hidroxipropoxi]-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-uno; Cloruro
SMILES Cl.CC(C)(C)NC[C@H](O)COc1cccc2C(=O)CCCc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levobunolol, Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H25NO3.ClH/c1-17(2,3)18-10-12(19)11-21-16-9-5-6-13-14(16)7-4-8-15(13)20;/h5-6,9,12,18-19H,4,7-8,10-11H2,1-3H3;1H/t12-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.1601
Porcentaje de pureza >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.