Learn More
Levobetaxolol hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16464347
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16464347 50 mg 50 miligramos
16438468 10 mg 10 miligramos
16438276 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16464347 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0381B
MedChemExpress Levobetaxolol hydrochloride is a beta-adrenergic receptor inhibitor (beta blocker) that can lower the pressure in the eye.
Levobetaxolol hydrochloride is a beta-adrenergic receptor inhibitor (beta blocker) that can lower the pressure in the eye.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levobetaxolol hydrochloride
CAS 116209-55-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H30ClNO3
Cantidad 50 mg
Sinónimo (S)-Betaxolol hydrochloride AL-1577A
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (290.79 mM) ∣H2O : 25 mg/mL (72.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H](CNC(C)C)COC1=CC=C(CCOCC2CC2)C=C1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 343.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.89
Porcentaje de pureza 98.53%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation