Learn More
Levetiracetam, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Levetiracetam |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.1055 |
| Porcentaje de pureza | >95% |