Learn More
Levetiracetam, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15711799 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15711799 25 g 25 g
15701799 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15711799 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 462120250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.00€
    191.65€ / 25 g
    Ahorro 34.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 102767-28-2 | C8H14N2O2 | 170.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102767-28-2
Fórmula molecular C8H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 170.21
Número MDL MFCD03265610
Clave InChI HPHUVLMMVZITSG-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo levetiracetam, keppra, s-2-2-oxopyrrolidin-1-yl butanamide, keppra xr, 2s-2-2-oxopyrrolidin-1-yl butanamide, levetiracetamum, ucb-l 059, ucb l059, levetiractam, levroxa
PubChem CID 5284583
ChEBI CHEBI:6437
Nombre IUPAC (2R)-2-(2-oxopirrolidina-1-il)butanamida
SMILES CC[C@@H](N1CCCC1=O)C(N)=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Levetiracetam
Punto de fusión 117.0°C
Cantidad 25 g
Rotación específica -76
Información de solubilidad Solubility in water: 104 g/100 mL. Other solubilities: soluble in chloroform, methanol, acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.21
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.