Learn More
Levetiracetam, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15701799 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15701799 5 g 5 g
15711799 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15701799 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 462120050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 102767-28-2 | C8H14N2O2 | 170.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102767-28-2
Fórmula molecular C8H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 170.21
Número MDL MFCD03265610
Clave InChI HPHUVLMMVZITSG-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo levetiracetam, keppra, s-2-2-oxopyrrolidin-1-yl butanamide, keppra xr, 2s-2-2-oxopyrrolidin-1-yl butanamide, levetiracetamum, ucb-l 059, ucb l059, levetiractam, levroxa
PubChem CID 5284583
ChEBI CHEBI:6437
Nombre IUPAC (2R)-2-(2-oxopirrolidina-1-il)butanamida
SMILES CC[C@@H](N1CCCC1=O)C(N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levetiracetam
Punto de fusión 117.0°C
Cantidad 5 g
Rotación específica -76
Información de solubilidad Solubility in water: 104 g/100 mL. Other solubilities: soluble in chloroform, methanol, acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.21
compliance-icons
Nombre del producto
  • Levetiracetam
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Levetiracetam