Learn More
Levetiracetam, MedChemExpress
Código de producto. 16472016
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16472016 500 mg 500 miligramos
16468096 100 mg 100 miligramos
16434237 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16472016 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0106
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Levetiracetam, an antiepileptic agent, binds the synaptic vesicle protein SV2A. Levetiracetam enhances Temozolomide effect on glioblastoma stem cell proliferation and apoptosis. Levetiracetam modulates HDAC levels ultimately silencing MGMT, thus increasing Temozolomide effectiveness. A chemosensitizer agent.
Levetiracetam, an antiepileptic agent, binds the synaptic vesicle protein SV2A. Levetiracetam enhances Temozolomide effect on glioblastoma stem cell proliferation and apoptosis. Levetiracetam modulates HDAC levels ultimately silencing MGMT, thus increasing Temozolomide effectiveness. A chemosensitizer agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levetiracetam
CAS 102767-28-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Cantidad 500 mg
Sinónimo UCB L059
Información de solubilidad H2O : ≥ 85 mg/mL (499.38 mM) ∣DMSO : ≥ 85 mg/mL (499.38 mM)
SMILES NC([C@@H](N(CCC1)C1=O)CC)=O
Peso molecular (g/mol) 170.21
Porcentaje de pureza 99.21%
Grado Research
Forma física Powder