Learn More
Levetiracetam, LoGiCal
Código de producto. 30460386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460386 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460386 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1372.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levetiracetam
CAS 102767-28-2
Nombres de analitos o componentes Levetiracetam
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H14 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-Pyrrolidineacetamide, α-ethyl-2-oxo-, (S)-, (αS)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-(S)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-Levetiracetam, (2S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-Levetiracetam, AGB 101, AGB 101 (low-dose levetiracetam), Keppra, Levesam, Levesam 500, Levipil, Levroxa, Matever, Spritam, UCB-L 059, Varuby
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC[C@H](N1CCCC1=O)C(=O)N
Nombre IUPAC (2S)-2-(2-oxopirrolidin-1-il)butanamida
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 170.21
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 170,1055 g/mol