Learn More
levetiracetam, Lipomed
Código de producto. 30462614
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462614 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30462614 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMLVT1556100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Levetiracetam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levetiracetam
CAS 102767-28-2
Nombres de analitos o componentes Levetiracetam
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H14 N2 O2
Sinónimo 1-Pyrrolidineacetamide, α-ethyl-2-oxo-, (S)-, (αS)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-(S)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-Levetiracetam, (2 S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-Levetiracetam, AGB 101, AGB 101 (low-dose levetiracetam), Keppra, Levesam, Levesam 500, Levipil, Levroxa, Matever, Spritam, UCB-L 059, Varuby
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CC[C@H](N1CCCC1=O)C(=O)N
Nombre IUPAC (2 S)-2-(2-oxopirrolidin-1-il)butanamida
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 170.21
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 170,1055 g/mol