Learn More
Levetiracetam EP Impureza C, Mikromol™
Código de producto. 30051808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051808 25 mg 25 miligramos
18022390 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051808 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1372.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Levetiracetam EP Impureza C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridin-2-ol
CAS 72762-00-6
Nombres de analitos o componentes Pyridin-2-ol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H5 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Pyridin-2-ol, Levetiracetam Imp. C (EP), 2-Hydroxypyridine, Levetiracetam Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5NO/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H,(H,6,7)
SMILES Oc1ccccn1
Nombre IUPAC piridin-2-ol
Peso molecular (g/mol) 95.1
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.0371 g/mol