Learn More
Levetiracetam-D6, TRC
Código de producto. 30467457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30467457 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30467457 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL3315031MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levetiracetam pyrrolidin-d6
CAS 1133229-30-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8 D6 H8 N2 O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo (αS)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide-d6, (-)-Levetiracetam-d6, Keppra-d6, Levesam 500-d6, UCB-L 059-d6
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1/i3D2,4D2,5D2
SMILES [2H]C1([2H])N([C@@H](CC)C(=O)N)C(=O)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Nombre IUPAC (2S)-2-(2,2,3,3,4,4-hexadeuterio-5-oxo-pirrolidin-1-il)butanamida
Peso molecular (g/mol) 176.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.1432
Porcentaje de pureza >95